Learn More
Ansell AlphaTec™ 38-560 Chemical Resistant Butyl Gloves - Gauntlet Cuff
Codice prodotto. p-7215034
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
10 paia
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 16845220
Marca: Ansell 38560070
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Eccellente resistenza chimica, contro solventi e acidi forti.
  • Flessibile ed eccellente destrezza.
  • Progettati per il comfort: morbidi al tatto e di forma naturale, curva ed ergonomica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant
Applicazioni Industrial
Colore Black
Latex Free Yes
Materiale Butyl Polymer
Product Type Butyl Gloves
Size 7
EN388 Standard 1020X
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES ABIKPT
EN ISO 374 - 5 Yes
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Resistente a Solvents, and Strong Acids
Serie 38-560