Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 38-612 (ex ChemTek™ 38-612)
Descrizione
- La gamma AlphaTec™ 38-612 offre la migliore resistenza alle sostanze chimiche più aggressive, senza compromettere destrezza o comfort.
- Il guanto AlphaTec™ 38-612 protegge dagli idrocarburi alifatici, alogenati e aromatici, nonché dagli acidi minerali concentrati.
- I guanti AlphaTec™ 38-612 sono molto flessibili e garantiscono eccellente destrezza. Progettati per il comfort – morbidi al tatto e di forma naturale, curva ed ergonomica – questi guanti offrono facile calzabilità e buona presa.
Specifica
Specifica
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 1 |
| Chlorinated | No |
| Stile di taglio | Beaded |
| Applicazioni | Industrial |
| Coating Material | Viton/Butyl Polymer |
| Colore | Black |
| Finitura esterna | Smooth |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Butyl Polymer |
| Product Type | Butyl Gloves |
| Vedi altri risultati |