Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 38-612 (ex ChemTek™ 38-612)
Codice prodotto. p-7146537
Click to view available options
Size:
8
9
Dimensione della confezione:
1 paio
Codice prodotto. 15886932
Marca: Ansell™ 38612080
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
MASSIMA PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE
  • La gamma AlphaTec™ 38-612 offre la migliore resistenza alle sostanze chimiche più aggressive, senza compromettere destrezza o comfort.
  • Il guanto AlphaTec™ 38-612 protegge dagli idrocarburi alifatici, alogenati e aromatici, nonché dagli acidi minerali concentrati.
  • I guanti AlphaTec™ 38-612 sono molto flessibili e garantiscono eccellente destrezza. Progettati per il comfort – morbidi al tatto e di forma naturale, curva ed ergonomica – questi guanti offrono facile calzabilità e buona presa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 1
Chlorinated No
Stile di taglio Beaded
Applicazioni Industrial
Coating Material Viton/Butyl Polymer
Colore Black
Finitura esterna Smooth
Latex Free
Materiale Butyl Polymer
Product Type Butyl Gloves
Size 8
Spessore (sistema imperiale) 0.0118 in.
Spessore (sistema metrico) 0.3 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi only
Stile polso guanto Beaded
Grip Design Smooth
Rivestimento interno Unlined
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm