Learn More
Ansell AlphaTec™ 39-122 Series Nitrile Heavy Duty Gloves
Codice prodotto. p-9012025
Click to view available options
Size:
8
9
10
Dimensione della confezione:
12 paia
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Codice prodotto. 12690872
Marca: Ansell 39122080
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Provides heavy-duty mechanical and chemical protection for wide variety of work environments. Sol-Knit™ Nitrile Heavy Duty Gloves have better mechanical performance and chemical protection.
  • Liquid and chemical protection gloves
  • Industrial gloves
  • Tough glove offers optimum comfort of use thanks to its natural shape that makes it well suited for use with long-lasting tasks
  • Superior dexterity and the high levels of wet and dry grip contribute to wearer safety and ultimately to the overall productivity
  • Rugged glove with chemical protection
Applications:
  • Adjusting panels parts components
  • Applying finish to materials, products
  • Assembly and disassembly of equipment
  • Equipment repair, maintenance
  • Handling materials with sharp or rough edges
  • Oil, fluids and filter change
  • Production line support and maintenance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità FDA 21 CFR 177.2600
Chlorinated No
Applicazioni Industrial
Colore Green
Latex Free Yes
Materiale Nitrile
Product Type Chemical-resistant Gloves
Size 8
Da utilizzare con (applicazione) Chemical plants and transportation, chemical processing, Oil refining and Petrochemicals, cleaning and de-greasing, exposure to chemicals, Solvents, hazardous liquids, PVC cements or standing Water, janitorial and maintenance work
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Rivestimento interno Lined
Modello 39-122 8 217801
Serie AlphaTec™ 39-122
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm