Learn More
Ansell AlphaTec™ 39-124 Interlock Cotton Lined Nitrile Gloves
Codice prodotto. 12600892
Click to view available options
Size:
9
Dimensione della confezione:
12 paia
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Codice prodotto. 12600892
Marca: Ansell 39124090
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Cotton lined, reinforced nitrile gloves provide heavy-duty mechanical and chemical protection for wide variety of work environments.
  • Liquid and chemical protection
  • Offers optimum comfort for use with long-lasting tasks
  • Enhanced dexterity for high levels of wet and dry grip
Applications:
  • Adjusting panels parts components
  • Applying finish to materials, products
  • Assembly and disassembly of equipment
  • Equipment repair, maintenance
  • Handling materials with sharp or rough edges
  • Oil, fluids and filter change
  • Production line support and maintenance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certificazione/Conformità FDA 21 CFR 177.2600
Certifications/Compliance (Europe) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, Category III, EN ISO 374
Chlorinated No
Applicazioni Industrial
Colore Verde
Cut Resistance Rating ANSI A1
Finger Thickness (English) 0.0528 in.
Finger Thickness (Metric) 1.34 mm
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 0.0528 in.
Palm Thickness (Metric) 1.34 mm
Product Type Chemical-resistant Gloves
Size 9
Spessore (sistema imperiale) 0.0528 in.
Spessore (sistema metrico) 1.34 mm
EN388 Standard EN 388:4111B, EN 388:4111
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES JKT
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi only
Da utilizzare con (applicazione) Chemical plants and transportation, chemical processing, Oil refining and Petrochemicals, cleaning and de-greasing, exposure to chemicals, Solvents, hazardous liquids, PVC cements or standing Water, janitorial and maintenance work
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Grip Design Rough
Materiale rivestimento interno Interlock Knit/Cotton
Rivestimento interno Lined
Modello 39-124 9 217806
Serie AlphaTech™ 39-124
Lunghezza (sistema imperiale) 14 in.
Lunghezza (sistema metrico) 35 cm