Learn More
Ansell AlphaTec™ 55-100 NRL RABS and Isolator Gloves
Codice prodotto. p-7215007
Click to view available options
Size:
8
9
10
Dimensione della confezione:
1 paio
Codice prodotto. 16885230
Marca: Ansell 55100080
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Gloves provide effective protection for medium duty physical environments, especially for defense against abrasions and tears. Constructed of 0.51 mm latex to ensure maximum dexterity in crucial applications.
  • Protezione efficace per ambienti chimici di media gravosità, soprattutto contro abrasioni e tagli
  • Lo spessore medio (20 mil/0,51 mm) aumenta la destrezza, migliorando la capacità di manipolare gli oggetti
  • Dimensioni porta disponibili per la maggior parte dei guanti per isolatori
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009
Content And Storage When not in use store in a dark, dry environment in original packaging
Colore Natural
Hand Specific
Latex Free No
Materiale Latex
Product Type Isolator, RABS Gloves
Size 8
Spessore (sistema imperiale) 20 mil
Spessore (sistema metrico) 0.51 mm
EN388 Standard 2020X
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES KLNOPT
Da utilizzare con (applicazione) Medium Duty Environments
Da utilizzare con (apparecchiatura) Isolator Glove Boxes
Dimensioni porta (sistema imperiale) 6 in.
Dimensioni porta (sistema metrico) 152 mm
Serie 55-100