Learn More
Ansell AlphaTec™ 55-308 Neoprene Isolator Gloves
Click to view available options
:
Size 10
Descrizione
- Heavyweight thickness (30 mil/0.76 mm) increases durability, augmenting chemical and physical resistance
- Unlined for effective cleaning
- Available port sizes fit most isolator glove boxes
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance (Europe) | CE0493, EN 420:2003, A1:2009, Cat III, EN ISO 374-5:2014, EN 388:2100A |
| Colore | Black |
| Hand | Ambidestri |
| Latex Free | Yes |
| Materiale | Neoprene Polymer |
| Product Type | Isolator Gloves |
| Size | 10 |
| Spessore (sistema imperiale) | 30 mil |
| Spessore (sistema metrico) | 0.76 mm |
| Stile polso guanto | Con bordino |
| Vedi altri risultati |