Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 58-530B Series Nitrile Immersion Gloves
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12659731
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
6 paia
Codice prodotto. 12659731
Marca: Ansell™ 58530B110
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Enables users to handle wet or oily objects with less grip force and more control. The patented Ansell Grip TechnologyTM ensures that the coating polymer does not penetrate the liner during manufacture significantly reducing the likelihood of chemical leakage onto the skin.
  • Nitrile polymer coating reduces chemical leakage onto skin
  • For indoor applications
  • Nylon liner
  • Gauntlet cuff
  • Sea green shell, anthracite grey dip color
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Nitrile
Materiale polso Nitrile
Applicazioni Industrial
Colore Green, Gray
Latex Free Yes
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 0.045 in.
Palm Thickness (Metric) 1.15 mm
Product Type Immersion Gloves
Size 11
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Materiale rivestimento interno Acrylic
Rivestimento interno Black Acrylic
Quantità 6 Pairs
Resistente a Resistenza chimica
Serie 58-530B