Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 58-530W Series Nitrile Immersion Gloves
Codice prodotto. 12649741
Cambia vista
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
6 paia
Codice prodotto. Size unitSize
12649741 10 6 paia
12659741 11 6 paia
12669741 7 6 paia
12679741 8 6 paia
12689741 9 6 paia
5 options
Codice prodotto. 12649741
Marca: Ansell™ 58535W100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Recommended for outdoor applications. Enables users to handle wet or oily objects with less grip force and more control. The patented Ansell Grip TechnologyTM ensures that the coating polymer does not penetrate the liner during manufacture to prevent possible chemical leakage onto the skin.
  • Nitrile polymer coating reduces chemical leakage onto skin
  • For indoor applications
  • Nylon liner
  • Gauntlet cuff
  • Sea green shell, anthracite gray dip color
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Nitrile
Materiale polso Nitrile
Applicazioni Industrial
Coating Material Nitrile
Colore Green, Gray
Latex Free Yes
Materiale Nitrile
Product Type Immersion Gloves
Size 10
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Materiale rivestimento interno Nylon
Rivestimento interno White Nylon
Quantità 6 Pairs
Resistente a Resistenza chimica
Serie 58-535W