Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 58-530W Series Nitrile Immersion Gloves
Descrizione
- Nitrile polymer coating reduces chemical leakage onto skin
- For indoor applications
- Nylon liner
- Gauntlet cuff
- Sea green shell, anthracite gray dip color
Specifica
Specifica
| Materiale parte posteriore | Nitrile |
| Materiale polso | Nitrile |
| Applicazioni | Industrial |
| Coating Material | Nitrile |
| Colore | Green, Gray |
| Latex Free | Yes |
| Materiale | Nitrile |
| Product Type | Immersion Gloves |
| Size | 9 |
| Stile polso guanto | Guanto con manichetta |
| Vedi altri risultati |