Learn More
Ansell AlphaTec™ 58201
Click to view available options
Size:
11
Dimensione della confezione:
6 paia
Descrizione
- Versatile Nitrile chemical protective glove with wide operating temperature range - up to 250°C (482°F) and down to -40°C (-40°F)
Specifica
Specifica
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 5 |
| Certifications/Compliance (Europe) | ANSI ABR 5, ANSI Cut A2, CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN407:2020 , EN 511:2006, Food Contact |
| Applicazioni | Industrial |
| Colore | Green |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Nitrile |
| Product Type | Chemical-resistant Gloves |
| Size | 11 |
| EN388 Standard | EN388:2016 3232B |
| EN ISO 374-1 | Type A |
| Vedi altri risultati |