Learn More
Ansell™ ALPHATEC 79-700 Nitrile Chemical Gloves
Codice prodotto. 17842588
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 paia
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17842588
Marke: Ansell™ 79700110BP
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
ALPHATEC 79-700 Lightweight, comfortable chemical gloves, with advanced inner absorption capabilities and EN374 Type B chemical protection ensured
  • Enhanced absorption: AlphaTec™ 79-700 PPE gloves’ AQUADR™ Moisture Management Technology allows them to absorb up to 10x more than gloves with mere cotton flocking, for hands that stay drier for longer
  • Specialized protection: Their robust nitrile composition provides light protection against chemicals, acids, grease and liquids, with EN 374 Type B chemical resistance
  • Augmented dexterity: These AlphaTec™ gloves also have a lightweight design, granting them greater dexterity and flexibility
  • Food handling compliance: They possess European certification for food handling, making them ideal for food processing applications
  • Elevated comfort: Their absorption capabilities and lightweight design also grant these industrial gloves all-round comfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certifications/Compliance (Europe) CE Number|EN 374:2003|EN ISO 374-1:2016|EN 388:2003|EN 388:2016|EN 388:2016 +A1:2018|EN 420:2003 + A1:2009|EN 421:2010|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|EN ISO 374-5:2016|EN 421:2010|Food Type: Rubber|Category III|REACH Compliant
Applicazioni Industrial
Colore Blue
Finger Thickness (English) 0.22 in.
Finger Thickness (Metric) 8.7 mm
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 0.22 in.
Palm Thickness (Metric) 8.7 mm
Product Type Chemical-resistant Gloves
Size 11
Spessore (sistema imperiale) 0.22 in.
Spessore (sistema metrico) 8.7 mm
EN388 Standard 1001A
EN 421 Yes
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES JKT
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Stile polso guanto Straight
Lunghezza (sistema imperiale) 12.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 310 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt