Learn More
Ansell AlphaTec™ 87-085 Lightweight Food-Safe Latex Gloves
Click to view available options
Size:
6.5
7.5
8.5
9.5
Dimensione della confezione:
12 paia
Descrizione
- Polso con bordino salvagoccia per resistenza allo strappo e facile calzabilità
- Approvato per l'industria alimentare
- Buona resistenza all'abrasione
- Fodera in floccatura di cotone 100%
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance (Europe) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant |
| Colore | Pink |
| Hand | Specific |
| Materiale | Latex |
| Size | 6.5 |
| EN388 Standard | 2010X |
| EN ISO 374-1 | Type B |
| EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES | KLT |
| EN ISO 374 - 5 | Yes |
| Materiale rivestimento interno | 100% Cotton |
| Vedi altri risultati |