Learn More
Ansell AlphaTec™ 87-118 Extra Heavyweight Latex Gloves with Flocked Lining
Codice prodotto. 15980137
Click to view available options
Size:
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
Dimensione della confezione:
12 paia
Codice prodotto. 15980137
Marca: Ansell 87118065BP
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Guanto protettivo industriale
  • Elevata resistenza alle sostanze chimiche a base d'acqua
  • Buona resistenza all'abrasione
  • Resistente e flessibile, adatto per molte applicazioni industriali
  • Floccatura di cotone 100%.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009
Colore Black
Latex Free No
Materiale Latex
Size 6.5
Spessore (sistema imperiale) 31 mil
Spessore (sistema metrico) 0.8 mm
EN388 Standard 3121A
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES AKL
EN ISO 374 - 5 Yes
Sesso Unisex
Stile polso guanto Con bordino
Materiale rivestimento interno 100% Cotton
Rivestimento interno Lined
Resistente a Water Based Chemicals
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 320 mm