Learn More
Ansell AlphaTec™ 87-137 Super Thin Unlined Latex Gloves
Codice prodotto. p-7215013
Click to view available options
Size:
6.5
7.5
8.5
9.5
Dimensione della confezione:
12 paia
Codice prodotto. 17978422
Marca: Ansell 87137065BP
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Finitura a rombi invertiti su palmo e dita per una buona presa asciutta. Basso modulo per un affaticamento minimo della mano.
  • Highly resistant to water based chemicals
  • Beaded cuff for tear resistance and easy donning
  • Diamond pattern on palms and fingers enhances grip in wet or dry conditions
  • Approved for use in food-safe applications
  • AQL 0.6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009
Applicazioni Industrial
Colore Natural
Finitura esterna Fully Textured
Latex Free Yes
Materiale Latex
Product Type Chemical Protection Gloves
Size 6.5
EN388 Standard X010A
EN 421 Yes
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES KLT
Stile polso guanto Con bordino
Rivestimento interno Unlined
Resistente a Water Based Chemicals
Serie 87-137
Lunghezza (sistema imperiale) 13 in.
Lunghezza (sistema metrico) 320 mm