missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell™ AlphaTec™ Apron with Sleeves Ultrasonically Welded and Taped
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Descrizione
- The AlphaTec™ 3000 Apron with Sleeves Ultrasonically Welded and Taped - Model 215 is made with a multi-layer fabric, offering wearers protection against several inorganic chemicals and biological hazards
- This highly visible, bright yellow chemical protective suit is designed to protect workers and enhance workplace safety
- Made from laminate fabric, the AlphaTec™ 3000 Apron with Sleeves Ultrasonically Welded Taped - Model 215 ensures comfort and durability
Specifica
Specifica
| Tipo | Apron |
| Size | Medium |
| Materiale | Multi-layer Barrier Laminate Fabric |
| Colore | Yellow |
| Monouso | Single-use |
| Tipo di chiusura | Waist Ties |
| Sterilità | Non-sterile |
| Senza lattice | Yes |
| N. di tasche | None |
| Tipo di giuntura | Welded and Taped |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto