Learn More
Ansell AlphaTec™ 38-628 Butyl/Viton Immersion Gloves
Codice prodotto. p-7244885
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
1 paio
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 17814851
Marca: Ansell 38628070
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
AlphaTec™ Gloves 38-628 offer a combination of butyl and viton layer of 0.7 mm for a maximum protection against hazardous chemicals. Provide the best resistance to the most aggressive chemicals without compromising dexterity or comfort. Offer superior protection against aliphatic, halogenated and aromatic hydrocarbons (benzene, toluene, xylene), as well as concentrated mineral acids.
  • AlphaTec™ 38-628 offers superior protection against aliphatic, halogenated and aromatic hydrocarbons (benzene, toluene, xylene), as well as concentrated mineral acids
  • The glove is very flexible and provides excellent dexterity
  • Designed for comfort, with a natural, curved ergonomic shape and soft feel, offering easy donning and good grip
  • The absence of latex proteins means there's no risk of latex allergies
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 2
Certifications/Compliance (Europe) CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, , EN ISO 374-5:2016, Category III, REACH Compliant
Applicazioni Industrial
Colore Black
Finger Thickness (English) 27.6 mil
Finger Thickness (Metric) 0.7 mm
Latex Free
Materiale Viton, Butyl Polymer
Palm Thickness (English) 27.6 mil
Palm Thickness (Metric) 0.7 mm
Product Type Butyl Gloves
Size 7
Spessore (sistema imperiale) 27.6 mil
Spessore (sistema metrico) 0.7 mm
EN388 Standard 2120A
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES ABCDFLNS
Stile polso guanto Con bordino/arrotolato
Grip Design Smooth
Rivestimento interno Unlined
Modello AlphaTec™ 38-628
Lunghezza (sistema imperiale) 13.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 350 mm