Descrizione
- Three-piece hood
- Elasticated hood, wrists, waist, and ankles
- Two-way front zipper with resealable storm flap
Specifica
Specifica
| Product Type | Hooded Coveralls |
| Size | Small |
| Sesso | Unisex |
| Materiale | SMS Fabric |
| Colore | Red |
| Stile vita | Elastic |
| Stile della caviglia | Elastic |
| Stile collo | Hooded |
| Tipo di cappa | 3-panel, Elastic |
| Tipo di giuntura | Stitched |
| Vedi altri risultati |