Learn More
Ansell™ AlphaTec™MICROGARD™2500 Standard Model 111 Suit, White
Codice prodotto. 15886474
Cambia vista
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Dimensione della confezione:
pezzi 35
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
15886474 X-Small pezzi 35
15896474 Small pezzi 35
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15886474 Fornitore Ansell™ N. del fornitore WH25T0011101
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MICROGARD™ 2500 is a unique material offeringexceptional mechanical strength, liquid andparticulate protection
  • 3-piece hood
  • Elasticated hood, wrist, waist and ankles
  • 2-way front zip with resealable storm flap
  • Finger loops
  • Color: White
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Chemical-resistant Coveralls
Size X-Small
Sesso Unisex
Materiale Polypropylene Laminate
Colore White
Stile della caviglia Elastic
Stile polso Finger Loops, Elastic
Tipo di cappa 3-panel
Tipo di chiusura 2-way Front Zipper with Storm Flap
Tipo di giuntura Stitched, Taped
Sterilità Non-sterile
Classe di protezione Category III
Resistenza Bloodborne Pathogens, Anti-static, Liquid, Chemicals, Acid
Tipo di colletto Hooded
Certificazione/Conformità EN1073-2; EN1149-5; EN14126; Type 4-B; Type 5-B; Type 6-B
Descrizione Suit with 3 piece, elasticated hood, elasticated wrist, waist and ankles. Features finger loops.
Senza lattice Yes
N. di tasche None
Dimensioni (sistema imperiale) X-Small
Stile di manicotto Long sleeves
Da utilizzare con (applicazione) Viral contaminated areas (including Avian influenza), biological protection, nuclear industry, medical research
Peso (sistema metrico) 0.304 g
Quantità 35/Cs.
Stile WH25T-00111-01