Learn More
Ansell Alphatec Solvex 37-155 - Guanti resistente ai prodotti chimici
Codice prodotto. 17951102
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
Codice prodotto. 17951102
Marca: Ansell 37155090
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Nessun rivestimento interno. Nessun rischio di contaminazione da pelucchi. Spessore di 15 mil per garantire tattilità, comfort e destrezza. Composizione della mescola di nitrile. EN 374 Tipo A protezione chimica garantita.
  • Rischi ridotti: i guanti chimici AlphaTec™ Solvex™ 37-155 non sono floccati e presentano un rischio minore di contaminazione da pelucchi.
  • Comfort elevato: il palmo in nitrile da 15 mil/0,38 mm di questi guanti AlphaTec™ garantisce un comfort elevato.
  • Protezione specializzata: La composizione della mescola di nitrile di alte prestazioni, assicura una protezione chimica EN ISO 374, Tipo A
  • Durata migliorata: La stessa mescola di nitrile migliora la durata, con una resistenza all'abrasione EN e ANSI di livello 4
  • Autentica versatilità: I guanti industriali AlphaTec™ Solvex™ 37-155 sono adatti a condizioni di bagnato e asciutto, conformi ai requisiti FDA 21 CFR 177.2600 per la manipolazione degli alimenti.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifications/Compliance (Europe) ANSI ABR 4, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Contact, Category III, REACH Compliant
Chlorinated Yes
Applicazioni Industrial
Colore Green
Finger Thickness (English) 15 mil
Finger Thickness (Metric) 0.38 mm
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 15 mil
Palm Thickness (Metric) 0.38 mm
Product Type Chemical-resistant Gloves
Size 9
Spessore (sistema imperiale) 15 mil
Spessore (sistema metrico) 0.38 mm
EN388 Standard 4101X
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES JKLOPT
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi only
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Grip Design Sandpatch
Rivestimento interno Unlined
Lunghezza (sistema imperiale) 13 in.
Lunghezza (sistema metrico) 330 mm