Learn More
Ansell AlphaTec™ 18 in. Solvex™ 37-185 Nitrile Gloves
Codice prodotto. 12025550
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
1 paio
12 paia
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Codice prodotto. 12025550
Marca: Ansell 37185110
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Heavy-duty, elbow length nitrile chemical resistant gloves suitable for a wide range of applications.
  • La struttura in nitrile protegge da abrasioni, tagli, lacerazioni e punture
  • Il design delle dita curve e il palmo contornato contribuiscono a ridurre l’affaticamento
  • Taglio pieno per facilitare e semplificare l’aggancio
  • Non contiene allergeni proteici Non favorisce la dermatite da contatto
  • Verde scuro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certificazione/Conformità FDA 21 CFR 177.2600
Certifications/Compliance (Europe) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, Category III
Chlorinated Yes
Applicazioni Industrial
Colore Verde
Latex Free
Materiale Nitrile
Product Type Chemical-resistant Gloves
Size 11
Spessore (sistema imperiale) 22 mil
Spessore (sistema metrico) 0.55 mm
EN388 Standard EN 388:4102X, EN 388:4102
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES AGJKLPT
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi only
Da utilizzare con (applicazione) Impianti chimici e trasporto di sostanze chimiche, trattamenti chimici, raffinazione del petrolio e industria petrolchimica, pulizia e sgrassaggio, esposizione a sostanze chimiche, solventi, liquidi pericolosi, PVC, collanti o acqua stagnante, servizi di pulizia industriale e interventi di manutenzione
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Grip Design Sandpatch
Rivestimento interno Nessuno
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 18889
Modello 37-185 11 117302
Serie AlphaTec™ Solvex™ 37-185
Lunghezza (sistema imperiale) 18 in.
Lunghezza (sistema metrico) 45.7 cm