Learn More
Texwipe™ Salviette in poliestere AlphaWipe™
Codice prodotto. p-210300 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 12 in.
4 x 4 pollici (10.2 x 10.16 cm)
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Quantità confezione:
150/Pk.
150/Pk. (Bulk)
300/conf.
75/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 150
pezzi 300
pezzi 75
Codice prodotto. 12363755
Marca: Texwipe™ TX1004
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For ISO Class 5 and 6 applications
  • Double-knit, no-run interlock construction of 100% continuous-filament polyester
  • Heavyweight, all-purpose wiper for surface cleaning and spill control
  • High sorptive capacity, good abrasion resistance and low releaseable particles
  • Effective as clean work surface and for packaging sensitive parts
  • Lot-to-lot traceability
Order Info
Laundered and cleanroom packaged in solvent-safe Bag-Within-A-Bag™ cleanroom packaging. Basis weight: 163g/m2.
Specifica
Product Type Salviette AlphaWipe™
Lunghezza (sistema imperiale) 4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 10.2 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4 in.
Larghezza (sistema metrico) 10.16 cm
Materiale 100% poliestere a filamento continuo
Peso base 158
Certificazione/Conformità ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 e OHSAS 18001:1999
Colore Bianco
Struttura Maglia doppia
Bordi Taglio Laundered
Dimensioni (L x P) 4 x 4 pollici (10.2 x 10.16 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per la pulizia generale, il controllo delle perdite, la pulizia e la lucidatura dell'acciaio inox, la copertura per la protezione di parti e prodotti
Quantità confezione 300/conf.