Learn More
Altanserin hydrochloride, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Descrizione
Potent and selective 5-HT2A receptor antagonist (Ki values are 0.13, 4.55, 40, 62 and 1570 nM at 5-HT2A, α1, 5-HT2C, D2 and 5-HT1A respectively). Centrally active following systemic administration in vivo.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Altanserin hydrochloride |
| Quantità | 10 mg |
| Peso formulazione | 447.95 |
| Percent Purity | >98% |