Learn More
Tenak™ Alu FlexRack for Chest Freezers
Codice prodotto. 11674742 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
340 mm
395 mm
505 mm
560 mm
615 mm
670 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11674742
Marca: Tenak™ TE20118
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Alu FlexRack is recommended for all applications where a flexible storage solution is needed.
  • Due to the adjustable shelves the rack can be used for all cryobox heights
  • Includes 1 shelf and 1 locking rod for securing the boxes
  • Constructed of aluminum
  • Can be used for any chest freezer
Specifica
Include Locking rod
Materiale Aluminum
Ripiani 1
Da utilizzare con (apparecchiatura) Chest Frseezers
Larghezza (sistema metrico) 145 mm
Altezza (sistema metrico) 560 mm
Profondità (sistema metrico) 140 mm