Learn More
Tenak™ Alu FlexRack for Chest Freezers
Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
340 mm
395 mm
505 mm
560 mm
615 mm
670 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Due to the adjustable shelves the rack can be used for all cryobox heights
- Includes 1 shelf and 1 locking rod for securing the boxes
- Constructed of aluminum
- Can be used for any chest freezer
Specifica
Specifica
| Include | Locking rod |
| Materiale | Aluminum |
| Ripiani | 1 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Chest Frseezers |
| Larghezza (sistema metrico) | 145 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 670 mm |
| Profondità (sistema metrico) | 140 mm |