Learn More
Haldenwanger™ Crogiolo in ceramica di allumina
Codice prodotto. 10242311
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10242311
Marca: Haldenwanger™ L ALSINTTIEGEL*A/2
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In porcellana per offrire un'eccellente resistenza chimica e termica. I crogioli Haldenwanger™ in porcellana sono ideali per la fusione di composti chimici.
  • Upper temperature limit 1700°C to 1750°C
  • Chemical resistance to a cariety of acids and alkalis
  • Hardness on Mohs' scale: 9
  • Cylindrical shape, flat base
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 26 mm
Materiale Alumina Ceramic
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Diametro (sistema metrico) esterno 30 mm
Altezza (sistema metrico) 40 mm
Forma Cylinder