Learn More
Aluminum, 99.5%, pieces (2-10 mm)
Codice prodotto. 10399060 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
25g
Codice prodotto. 10399060
Marca: Thermo Scientific Acros 300210250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7429-90-5
Formula molecolare Al
Molecular Weight (g/mol) 26.98
Numero MDL MFCD00134029
InChI Key XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum
Colore Gray
Nota nome 99.5%
Punto di fusione 660.0°C
Punti di ebollizione 2327.0°C
Densità 2.7000g/mL
Quantità 25 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Forma Shot
Fieser 02,19; 04,9; 12,486; 16,337
IUPAC Name aluminium
Peso formulazione 26.97
Percent Purity 99.5%