Learn More
Aluminum, 99.5%, pieces (2-10 mm)
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
25g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Aluminum |
| Colore | Gray |
| Nota nome | 99.5% |
| Punto di fusione | 660.0°C |
| Punti di ebollizione | 2327.0°C |
| Densità | 2.7000g/mL |
| Quantità | 250 g |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 99.5% |
| Forma | Shot |
| Vedi altri risultati |