Learn More
Aluminum for AAS 1g/L HNO3 matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12963245 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1000 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
1000mL
100mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
12963245 100 mL Bottle 100mL
12983245 500 mL Bottle 500mL
12973245 1000 mL Bottle 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12963245 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore B 102 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.51€
    29.24€ / 100mL
    Risparmia 3.27€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Identificatori chimici
CAS 7697-37-2
Formula molecolare HNO3
Molecular Weight (g/mol) 63.01
Numero MDL MFCD00011349
InChI Key GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC Name acido nitrico
SMILES O[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum
Imballaggio Bottle
Forma fisica Liquid
Concentrazione 1 g/L ±0.002 g/L
Tipo Flame Single-element Standard Solution
Solvent or Matrix 2% HNO3
Quantità 100 mL