Learn More
Fisherbrand™ Aste in lega di alluminio
Codice prodotto. 10624055 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
200 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10624055
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Diametro approssimativo di 13 mm.
  • Available in a range of lengths
  • Excellent for building scaffolding in the laboratory
Specifica
Materiale Lega di alluminio
Lunghezza (sistema metrico) 400 mm
Product Type Asta