Learn More
R&L Enterprises™ Aste in lega di alluminio
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 5
Specifica
Specifica
| Materiale | Lega di alluminio |
| Lunghezza (sistema metrico) | 750 mm |
| Product Type | Aste in lega di alluminio |
| Dimensioni filo | 10 mm |
| Quantità | Confezione da 2 |