Learn More
Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, 99%, pure
Codice prodotto. p-3734614 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
10kg
1kg
2.50kg
5g
Codice prodotto. 10134500
Marca: Thermo Scientific Acros 206260050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 7784-26-1 | H4AlNO8S2·12H2O | 453.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7784-26-1
Numero MDL MFCD00149958
InChI Key WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo ammonia alum, unii-5c36drl9zn, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, aluminum ammonium disulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate hydrate, alum, ammonium usp, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate dodecahydrate, 5c36drl9zn, ammonium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62668
IUPAC Name aluminum;azanium;disulfate;dodecahydrate
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
Specifica
Punti di ebollizione 200.0°C
Materiale o nome chimico Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate
Punto di fusione 93.5°C
Colore White
Forma fisica Crystals
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula molecolare AlH28NO20S2
Formula lineare AlNH4(SO4)2·12H2O
Molecular Weight (g/mol) 453.313
Peso formulazione 453.33
Percent Purity 99%
Grado Pure
Perdita all'essiccatura 45% to 48% (2 g, 300°C)
Imballaggio Glass Bottle
Gravità specifica 1.64
Densità 1.6400g/mL