Learn More
Aluminum bromide, 98+%, extra pure, anhydrous
Codice prodotto. 10433873 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10433873
Marca: Thermo Scientific Acros 198410250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7727-15-3 | AlBr3 | 266.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7727-15-3
Formula molecolare AlBr3
Molecular Weight (g/mol) 266.69
Numero MDL MFCD00003421
InChI Key PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name aluminium(3+) tribromide
SMILES [Al+3].[Br-].[Br-].[Br-]
Specifica
Punti di ebollizione 265.0°C
Materiale o nome chimico Aluminum bromide
Punto di fusione 97.0°C
Colore Gray or White
Forma fisica Crystalline Solid
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 98% min. (Complexometry)
Formula lineare AlBr3
Fieser 01,22; 02,19; 03,7; 04,10; 05,10; 06,17; 09,11
Indice di Merck 15,328
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in alcohol, carbon disulfide, benzene,, toluene, ether, nitrobenzene and xylene
Peso formulazione 266.7
Percent Purity ≥98%
Grado Ultrapuro
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminium bromide, anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.