Learn More
Aluminum chloride, 98.5%, extra pure, anhydrous, powder
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Acido di Lewis
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Aluminum chloride |
| Punto di fusione | 194.0°C |
| Colore | Gray or White to Yellow |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 500 g |
| Intervallo percentuale saggio | 98% min. (Argentometry) |
| Formula lineare | AlCl3 |
| Fieser | 01,24; 02,21; 03,7; 04,10; 05,10; 06,17; 07,7; 08,13; 09,11; 10,9; 11,25; 12,26; 13,15; 14,20; 15,10; 16,10; 17,15 |
| Indice di Merck | 15, 333 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: reacts. Other solubilities: freely miscible with benzene, nitrobenzene,, benzophenone, carbon tetrachloride and chloroform |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Aluminium chloride
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.