Learn More
Aluminum chloride, 99.999%, (trace metal basis), for analysis, anhydrous, powder
Codice prodotto. p-4258663 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
20 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
20g
Codice prodotto. 10364112
Marca: Thermo Scientific 364810100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7446-70-0 | AlCl3 | 133.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis, Lewis acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7446-70-0
Formula molecolare AlCl3
Molecular Weight (g/mol) 133.33
Numero MDL MFCD00003422
InChI Key VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
IUPAC Name aluminum(3+) trichloride
SMILES [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum chloride
Punto di fusione 194.0°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.999%
Formula lineare AlCl3
Fieser 01,24; 02,21; 03,7; 04,10; 05,10; 06,17; 07,7; 08,13; 09,11; 10,9; 11,25; 12,26; 13,15; 14,20; 15,10; 16,10; 17,15
Indice di Merck 15,333
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: freely miscible with benzene, nitrobenzene,, benzophenone, carbon tetrachloride and chloroform
Peso formulazione 133.34
Percent Purity 99.999%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass Bottle
Gravità specifica 2.44
Densità 2.4400g/mL