Learn More
Aluminum chloride, 99%, extra pure, anhydrous, granules
Codice prodotto. 10368380 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1kg
500g
Codice prodotto. 10368380
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7446-70-0 | AlCl3 | 133.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7446-70-0
Formula molecolare AlCl3
Molecular Weight (g/mol) 133.33
Numero MDL MFCD00003422
InChI Key VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
IUPAC Name aluminum(3+) trichloride
SMILES [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum chloride
Punto di fusione 194.0°C
Colore Yellow
Forma fisica Granules
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Argentometry)
Formula lineare AlCl3
Fieser 01,24; 02,21; 03,7; 04,10; 05,10; 06,17; 07,7; 08,13; 09,11; 10,9; 11,25; 12,26; 13,15; 14,20; 15,10; 16,10; 17,15
Indice di Merck 15, 333
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: freely miscible with benzene, nitrobenzene,, benzophenone, carbon tetrachloride and chloroform
Peso formulazione 133.34
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 2.44
Densità 2.4400g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminium chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso.