Learn More
Aluminum chloride hexahydrate, 99%, pure
Codice prodotto. p-3734618 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10492021
Marca: Thermo Scientific Acros 217475000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 7784-13-6 | AlCl3H12O6 | 241.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7784-13-6
Formula molecolare AlCl3H12O6
Molecular Weight (g/mol) 241.42
Numero MDL MFCD00149134
InChI Key JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Specifications
Materiale o nome chimico Aluminum chloride hexahydrate
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Argentometry)
Formula lineare AlCl3·6H2O
Fieser 01,24; 02,21; 03,7; 04,10; 05,10; 06,17; 08,13; 09,11; 17,15
Indice di Merck 15,333
Informazioni di solubilità Solubility in water: 477g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, glycerol and propylene
IUPAC Name aluminium(3+) hexahydrate trichloride
Peso formulazione 241.43
Percent Purity 99%
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 2.39
Densità 2.3900g/mL
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Aluminium chloride hexahydrate
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.