Learn More
Aluminum isopropoxide, 99.99%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 10195422 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 10195422
Marca: Thermo Scientific Acros 212230100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 555-31-7 | C9H21AlO3 | 204.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For ultra trace analysis, Lewis acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 555-31-7
Formula molecolare C9H21AlO3
Molecular Weight (g/mol) 204.25
Numero MDL MFCD00008870
InChI Key SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum isopropoxide, aluminum isopropylate, aluminum triisopropoxide, triisopropoxyaluminum, aliso, aluminum triisopropanolate, 2-propanol, aluminum salt, triisopropyloxyaluminum, aluminum triisopropylate
PubChem CID 11143
IUPAC Name aluminum;propan-2-olate
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Al+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum isopropoxide
Punto di fusione 129.0°C to 136.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 125.0°C to 130.0°C (38.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [(CH3)2CHO]3Al
Quantità 10 g
Fieser 01,35; 03,10; 04,15; 05,14; 06,19; 08,15; 09,14; 11,29; 13,265; 15,16
Indice di Merck 15,342
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: freely soluble in ethanol
Peso formulazione 204.25
Percent Purity 99.99%
Grado Base per metalli in tracce
Forma fisica Crystalline Powder