Learn More
Aluminum nitrate nonahydrate, 99+%, for analysis
Codice prodotto. p-4510026 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
10kg
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10042930
Marca: Thermo Scientific Acros 218281000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 7784-27-2 | AlN3O9·9H2O | 375.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7784-27-2
InChI Key SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum nitrate nonahydrate, aluminum trinitrate nonahydrate, unii-8mc6621v1h, aluminum iii nitrate, nonahydrate 1:3:9, nitric acid aluminum salt, nitric acid, aluminum salt, nonahydrate 8ci,9ci, aluminum nitrate, acs, aluminum 3+ nonahydrate trinitronate, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic
PubChem CID 24567
IUPAC Name aluminum;trinitrate;nonahydrate
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum nitrate nonahydrate
Punto di fusione 73.0°C
pH 2.5 to 3.5 (5% soln. at 20°C)
Forma fisica Crystals
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Complexometry)
Formula molecolare AlN3O9·9H2O
Formula lineare Al(NO3)3·9H2O
Indice di Merck 15,347
Informazioni di solubilità Solubility in water: 64 g/100mL (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in acetone, practically insoluble in ethyl acetate and, pyridine
Molecular Weight (g/mol) 375.13
Peso formulazione 375.13
Percent Purity ≥99%
Grado Analytical
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminium nitrate nonahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.