Learn More
Aluminum oxide, for chromatography, neutral, Brockmann I, 40-300 μm, 60A
Codice prodotto. p-3734622 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
25 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
25kg
Codice prodotto. 10058681
Marca: Thermo Scientific Acros 366680010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Aluminum oxide, Al2O3, CAS Number-1344-28-1, abrasit, abrarex, abramax, abramant, alundum, Aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, Aluminum oxide, aloxite, 2.5kg, 2980.0 deg.C, White, 3.97g/mL, 215-691-6, 300ppm max. | CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for column chromatography
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1344-28-1
Formula molecolare Al2O3
Molecular Weight (g/mol) 101.96
Numero MDL MFCD00003424
InChI Key PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifica
Punti di ebollizione 2980.0°C
Materiale o nome chimico Aluminum oxide
Punto di fusione 2050.0°C
Nota nome Activated, Neutral, Brockmann I
Colore White
pH 6.5 to 7.5 (5% aq. suspension, stirred)
Forma fisica Fine Powder
Quantità 1 kg
Formula lineare Al2O3
Fieser 01,19; 02,17; 03,6; 04,8; 06,16; 07,5; 08,9; 09,8; 10,8; 11,22; 13,14; 15,9; 16,9
Indice di Merck 15, 350
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
IUPAC Name dialuminum;oxygen(2-)
Peso formulazione 101.96
Grado Chromatography
Imballaggio Flacone in plastica
Densità 3.97g/mL