Learn More
Aluminum oxide, for chromatography, weakly acidic, Brockmann I, 40-300 μm, 60A
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for column chromatography
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 2980.0°C |
| Materiale o nome chimico | Aluminum oxide |
| Punto di fusione | 2050.0°C |
| Colore | White |
| pH | 5.5 to 6.5 (10% slurry aq. soln.) |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 1 kg |
| Formula lineare | Al2O3 |
| Indice di Merck | 15, 350 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble |
| Vedi altri risultati |