Learn More
Aluminum Oxide, Pure, Desiccating Agent, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10101660 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
:
500g, Plastic powder jar
Codice prodotto. 10101660
Marca: Fisher Chemical A/2320/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punti di ebollizione 2980°C
Punto di fusione 2000°C
CAS 1344-28-1
Colore White
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Formula molecolare Al2O3
Numero MDL MFCD00003424
InChI Key PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
IUPAC Name dialuminium(3+) trioxidandiide
Molecular Weight (g/mol) 101.96
Peso formulazione 101.96g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica