Learn More
Aluminum potassium sulfate, pure, anhydrous
Codice prodotto. p-7077768 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
Codice prodotto. 15572353
Marca: Thermo Scientific Acros 458990010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10043-67-1 | AlKO8S2 | 258.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10043-67-1
Formula molecolare AlKO8S2
Molecular Weight (g/mol) 258.21
InChI Key GRLPQNLYRHEGIJ-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo potassium alum, potash alum, aluminum potassium sulfate, potassium aluminum sulfate, burnt potassium alum, aluminum potassium disulfate, exsiccated alum, alum potassium, burnt alum, aluminum potassium alum
PubChem CID 24856
ChEBI CHEBI:86463
IUPAC Name aluminum;potassium;disulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Specifica
Punti di ebollizione 200.0°C
Materiale o nome chimico Aluminum potassium sulfate
Punto di fusione 92.0°C
Quantità 1 kg
Informazioni di solubilità Solubility in water: 50g/L (20°C).
Peso formulazione 258.21
Percent Purity ≥90% (Complexometry)
Grado Pure
Perdita all'essiccatura 1% max.