Learn More
Aluminum Sulfate Hexadecahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7072795 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
Codice prodotto. 11453713
Marca: Fisher Chemical A/2560/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 16828-11-8
Formula molecolare Al2H22O20S3
Molecular Weight (g/mol) 492.30
Numero MDL 149137
InChI Key JANHUGNIVASISO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name tris(sulfuric acid) dialuminium octahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[Al].[Al].OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O
Specifica
Punto di fusione 86°C
Colore White
pH 2.5
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Peso formulazione 342.1358g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica