Learn More
Aluminum Sulfate Hexadecahydrate, Technical, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10233850 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
:
2kg, Plastic powder jar
Codice prodotto. 10233850
Marca: Fisher Chemical A/2520/61
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punto di fusione 86°C
CAS 16828-11-8
Colore White
pH 2.5
Forma fisica Solid
Quantità 2 kg
Formula molecolare Al2H22O20S3
Numero MDL 149137
InChI Key JANHUGNIVASISO-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[Al].[Al].OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O
IUPAC Name tris(sulfuric acid) dialuminium octahydrate
Molecular Weight (g/mol) 492.30
Peso formulazione 342.1358g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminium sulfate hexadecahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.