Learn More
Aluminum tri-sec-butoxide, 97%
Codice prodotto. 10308240 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10308240
Marca: Thermo Scientific 191215000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2269-22-9 | C12H27AlO3 | 246.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2269-22-9
Formula molecolare C12H27AlO3
Molecular Weight (g/mol) 246.33
Numero MDL MFCD00009327
InChI Key LWGPRERTOLVRLK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum sec-butoxide, aluminum tri-sec-butoxide, 2-butanol, aluminum salt, aluminum sec-butylate, aluminum butan-2-olate, aluminum tri-s-butoxide, 2-butanol, aluminum salt 3:1, aluminum tri-sec-butanolate, al o-sec-bu 3, aluminiumtri-sec-butoxide
PubChem CID 50931103
IUPAC Name aluminum;butan-2-ol
SMILES CCC(C)O.CCC(C)O.CCC(C)O.[Al]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum tri-sec-butoxide
Colore Yellow
Densità 0.9600g/mL
Punti di ebollizione 200.0°C to 206.0°C (30.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 27°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (ex Al)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [C2H5CH(CH3)O]3Al
Indice di rifrazione 1.4380 to 1.4400
Quantità 500 g
Beilstein 01,IV,1567
Gravità specifica 0.96
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Viscosità 1800 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 246.33
Percent Purity 97%
Forma fisica Oily Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminium tri-sec-butoxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.