Learn More
Fisherbrand™ Aluminum Scaffolding Tubes
Codice prodotto. p-8012539 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1 m
2 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11562662
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides for sturdy scaffolding construction in the laboratory. Fisherbrand™ Aluminum Scaffolding Tubes are manufactured from a durable aluminum alloy.
  • Approx. 13mm diameter
  • Available in two different lengths
  • Fits with Fisherbrand scaffolding connectors and foot adapters
Specifica
Materiale Aluminum Alloy
Lunghezza (sistema metrico) 1 m
Product Type Tube