Learn More
Masterflex™ Aluminum 16-Turn Valve Cartridge
Click to view available options
Velocità di flusso dell'aria:
0 to 200 mL/min.
1001 to 2500 mL/min.
6201 mL/min.
Portata flusso d'acqua:
0 to 6 mL/min.
30 to 70 mL/min.
650 mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifications
Specifications
| Descrizione | Range 4 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Aluminum Frame Systems |
| Tipo | 16-Turn Valve Cartridge |
| Velocità di flusso dell'aria | 1001 to 2500 mL/min. |
| Portata flusso d'acqua | 30 to 70 mL/min. |