Learn More
Buerkle™ Aluminum All-Layer-Sampler
Codice prodotto. p-8014581 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
55 cm
85 cm
150 cm
Capacità (sistema metrico):
70 mL
130 mL
260 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10497461
Marca: Buerkle™ 53172055
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Buerkle™ Aluminum All-Layer-Sampler allows samples to be collected from every layers of the container.
  • Aluminum
  • Smallest possible gap between the inner and the outer tube
  • Easy cleaning, removable tip
  • Colour coding (Multi and Uno sampler)
  • Ultra-pure materials
  • Excellent processing, robust model
  • With open inner tube, no separate chambers, and large sampling volume
  • Various bulk goods can be collected with the lances, from the finest powder to large grains such as corn or nuts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type All-layer Sampler
Materiale Aluminum
Autoclavabile Si
Include 3 openings and open inner tube
Tipo di maniglia T-shape
Capacità (sistema metrico) 70 mL
Certificazione/Conformità DIN ISTA standard
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for Use with Foodstuffs
Diametro (sistema metrico) parte superiore esterna 25 mm
Lunghezza (sistema metrico) 55 cm