Learn More
Fisherbrand™ Morsetti in lega di alluminio
Codice prodotto. 10758931 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Include:
Vite di bloccaggio con testa in metallo
Viti di bloccaggio con testa in plastica
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 10758931
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In lega di alluminio. I morsetti in lega di alluminio Fisherbrand™ sono indicati per aste con un diametro massimo di 16 mm.
  • With offset knobs for greater strength
  • Aluminum alloy with clamping screws
  • For use with rods up to 16mm in diameter
  • Note: these screws have a metal head
Specifications
Quantità Confezione da 5
Tipo Morsetto
Materiale Lega di alluminio
Include Vite di bloccaggio con testa in metallo
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per l'uso con un'asta del diametro massimo di 16 mm